Learn More
Ácido 5-cloronaftaleno-2-sulfónico, sal de potasio, TRC
Código de producto. 30358989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30358989 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30358989 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3709251G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloronaphthalene-2-sulfonic Acid, Potassium Salt
CAS 1024267-23-9
Fórmula molecular C10 H6 Cl O3 S . K
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7ClO3S.K/c11-10-3-1-2-7-6-8(15(12,13)14)4-5-9(7)10;/h1-6H,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
SMILES [K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c(Cl)cccc2c1
Nombre IUPAC potasio;5-cloronaftaleno-2-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 280.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.9363