Learn More
Cloruro de 5-cloronaftaleno-1-sulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloronaphthalene-1-sulfonyl Chloride |
| CAS | 6291-07-2 |
| Fórmula molecular | C10 H6 Cl2 O2 S |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H6Cl2O2S/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)15(12,13)14/h1-6H |
| SMILES | Clc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 5-cloronaftaleno-1-sulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 261.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.9466 |