Learn More
5-Cloroftalena-1-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloronaphthalen-1-amine |
| CAS | 2750-80-3 |
| Fórmula molecular | C10H8ClN |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-Chloro-1-naphthalenamine, 5-Chloro-1-naphthylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8ClN/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1-6H,12H2 |
| SMILES | Nc1cccc2c(Cl)cccc12 |
| Nombre IUPAC | 5-cloronaftalena-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 177.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.0345 |