Learn More
5-(Clorometil)uracilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15244754 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15244754 1 g 1 g
15254754 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15244754 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446190010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3590-48-5 | C5H5ClN2O2 | 160.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3590-48-5
Fórmula molecular C5H5ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 160.56
Número MDL MFCD00218445
Clave InChI UCDUBKRXOPMNGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloromethyl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-chloromethyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-chloromethyl, 5-chloromethyluracil, 5-chloromethyl uracil, acmc-1ady4, 5-chloromethyl-2,4-pyrimidinediol, 5-chloromethyl pyrimidine-2,4-diol, 5-chloromethyl uracil 250mg
PubChem CID 236125
Nombre IUPAC 5-(clorometil)-1H-pirimidin-2,4-diona
SMILES ClCC1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Chloromethyl)uracil
Punto de fusión >350°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.56
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-(Chloromethyl)uracil, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.