Learn More
5-(Clorometil)uracilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485460 5 g 5 g
11465460 0.25 g 0.25 g
11475460 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485460 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044639.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3590-48-5 | C5H5ClN2O2 | 160.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3590-48-5
Fórmula molecular C5H5ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 160.56
Número MDL MFCD00218445
Clave InChI UCDUBKRXOPMNGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloromethyl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-chloromethyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-chloromethyl, 5-chloromethyluracil, 5-chloromethyl uracil, acmc-1ady4, 5-chloromethyl-2,4-pyrimidinediol, 5-chloromethyl pyrimidine-2,4-diol, 5-chloromethyl uracil 250mg
PubChem CID 236125
SMILES ClCC1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5- (Chloromethyl)uracil
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 5-(clorometil)-1H-pirimidin-2,4-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.56
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo