Learn More
5-clorometil-4-metil-2-(4-trifluorometilfenil)tiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloromethyl-4-methyl-2-(4-trifluoromethylphenyl)thiazole |
| CAS | 317318-97-1 |
| Fórmula molecular | C12H9ClF3NS |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 5-(Chloromethyl)-4-methyl-2-(4-trifluoromethylphenyl)-1,3-thiazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9ClF3NS/c1-7-10(6-13)18-11(17-7)8-2-4-9(5-3-8)12(14,15)16/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | Cc1nc(sc1CCl)c2ccc(cc2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 5-(clorometil)-4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 291.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.0096 |