Learn More
5-(Clorometil)-3-fenil-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10216422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10216422 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10152844 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10216422 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF01832DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 1822-94-2
Fórmula molecular C9H7ClN2O
Peso molecular (g/mol) 194.618
Clave InChI XMSYUUPMPGDIOE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 966714
Nombre IUPAC 5-(clorometil)-3-fenil-1,2,4-oxadiazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=N2)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1, 2, 4-oxadiazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-chloromethyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 3-phenyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-phenyl, pubchem16349, aronis24545, 5-chloromethyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazol, 1,2,4-oxadiazole,5-chloromethyl-3-phenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.62
Porcentaje de pureza 97%