Learn More
5-(clorometilo)-3-(4-clorofenilo)-1,2,4-oxadiazol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10573022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10573022 250 mg 250 miligramos
10141212 1 g 1 g
10692495 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10573022 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor CD02742CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 57238-75-2
Fórmula molecular C9H6Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 229.06
Número MDL MFCD00119077
Clave InChI BJVYSQGEJHKTBW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl-1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-4-chloro-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl, 5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl-1,2,4 oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-chloromethyl-3-4-chlorophenyl, zlchem 1100
PubChem CID 2735758
Nombre IUPAC 5-(clorometilo)-3-(4-clorofenilo)-1,2,4-oxadiazol
SMILES ClCC1=NC(=NO1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Chloromethyl)-3-(4-chlorophenyl)-1, 2, 4-oxadiazole
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Cantidad 250 mg
Envase Frasco de vidrio ámbar
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza 95%