Learn More
5-clorometil-2H-1,2,4-triazolin-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloromethyl-2H-1,2,4-triazolin-3-one |
| CAS | 252742-72-6 |
| Fórmula molecular | C3H4ClN3O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-(Chloromethyl)-1,2-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one, 5-(Chloromethyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one, 5-Chloromethyl-2,3-dihydro-4H-1,2,4-triazol-3-one, 3-Chloromethyl-1,2,4-triazolin-5-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4ClN3O/c4-1-2-5-3(8)7-6-2/h1H2,(H2,5,6,7,8) |
| SMILES | ClCC1=NNC(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 3-(clorometil)-1,4-dihidro-1,2,4-triazol-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 133.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.0043 |