Learn More
5-(Clorometilo)-2-tien-2-ilpirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10491694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10491694 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10401884 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10491694 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC66524DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 926921-78-0
Fórmula molecular C9H7ClN2S
Peso molecular (g/mol) 210.68
Número MDL MFCD09879950
Clave InChI HBGUDWOIHDHRCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloromethyl-2-thien-2-ylpyrimidine, 5-chloromethyl-2-thiophen-2-yl pyrimidine, 2-5-chloromethyl pyrimidin-2-yl thiophene, 5-chloromethyl-2-thiophen-2-ylpyrimidine
PubChem CID 24229732
Nombre IUPAC 5-(clorometil)-2-tiofen-2-ilpirimidina
SMILES ClCC1=CN=C(N=C1)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Chloromethyl)-2-thien-2-ylpyrimidine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.69
Porcentaje de pureza 97%