Learn More
5-(Clorometil)-2-[(tetrahidro-2H-piran-4-il)oxi]piridina, TRC
Código de producto. 30367129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30367129 2.5 mg
30359754 25 mg
30357877 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367129 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5984002.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 906352-80-5
Fórmula molecular C11H14NO2Cl
Peso molecular (g/mol) 227.68
Nombre IUPAC 5-(clorometil)-2-(oxano-4-iloxi)piridina
SMILES ClCc1ccc(OC2CCOCC2)nc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Chloromethyl)-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14ClNO2/c12-7-9-1-2-11(13-8-9)15-10-3-5-14-6-4-10/h1-2,8,10H,3-7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.0713