Learn More
5-(Clorometilo)-2-fenilpirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10424685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10424685 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10424685 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC66324DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Chloromethyl)-2-phenylpyrimidine
CAS 886531-63-1
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H9ClN2
Número MDL MFCD09879948
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-chloromethyl-2-phenylpyrimidine, 5-chloromethyl pyrimidin-2-yl benzene, 5-chloromethyl-2-phenyl-1,3-diazine, pyrimidine, 5-chloromethyl-2-phenyl, pyrimidine, 5-chloromethyl-2-phenyl-9ci
Clave InChI VJINEZQXTOUKNJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=N2)CCl
Nombre IUPAC 5-(clorometilo)-2-fenilpirimidina
Peso molecular (g/mol) 204.657
PubChem CID 24229726
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.66
Porcentaje de pureza 97%