Learn More
5-(clorometil)-2-feniloxazolidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Chloromethyl)-2-phenyloxazolidine |
| CAS | 69157-36-4 |
| Fórmula molecular | C10H12ClNO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | NSC 113414 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12ClNO/c11-6-9-7-12-10(13-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10,12H,6-7H2 |
| SMILES | ClCC1CNC(O1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 5-(clorometil)-2-fenil-1,3-oxazolidina |
| Peso molecular (g/mol) | 197.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.0607 |