Learn More
5-clorometil-2-oxazolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloromethyl-2-oxazolidinone |
| CAS | 22625-57-6 |
| Fórmula molecular | C4 H6 Cl N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6ClNO2/c5-1-3-2-6-4(7)8-3/h3H,1-2H2,(H,6,7) |
| SMILES | ClCC1CNC(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | 5-(clorometil)-1,3-oxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 135.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.0087 |