Learn More
5-clorometil-2-oxazolidinona, TRC
Código de producto. 30351435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30351435 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30351435 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3692655G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloromethyl-2-oxazolidinone
CAS 22625-57-6
Fórmula molecular C4 H6 Cl N O2
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6ClNO2/c5-1-3-2-6-4(7)8-3/h3H,1-2H2,(H,6,7)
SMILES ClCC1CNC(=O)O1
Nombre IUPAC 5-(clorometil)-1,3-oxazolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 135.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.0087