Learn More
5-(Clorometil)-2-hidroxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30363005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363005 100 mg -
30351252 50 mg -
30358091 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC413400100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23731-06-8
Fórmula molecular C8H7O2Cl
Peso molecular (g/mol) 170.59
Nombre IUPAC 5-(clorometil)-2-hidroxibenzaldehído
SMILES Oc1ccc(CCl)cc1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Chloromethyl)-2-hydroxybenzaldehyde
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7ClO2/c9-4-6-1-2-8(11)7(3-6)5-10/h1-3,5,11H,4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0135