Learn More
5-Clorometil-2-(1H-pirazol-1-il)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458368 1 g 1 g
15468368 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61792.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 5-clorometil-2-(1H-pirazol-1-il)piridina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 748796-39-6
Fórmula molecular C9H8ClN3
Peso molecular (g/mol) 193.634
Número MDL MFCD06658399
Clave InChI QVDLCABKNWXXQF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16655946
Nombre IUPAC 5-(clorometil)-2-pirazol-1-ilpiridina
SMILES C1=CN(N=C1)C2=NC=C(C=C2)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloromethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine
Color Blanco
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 5-chloromethyl-2-1h-pyrazol-1-yl pyridine, 5-chloromethyl-2-pyrazol-1-yl pyridine, 5-chloromethyl-2-pyrazol-1-yl-pyridine, 3,4-difluorophenyl methyl methyl amine, pyridine,5-chloromethyl-2-1h-pyrazol-1-yl, pyridine, 5-chloromethyl-2-1h-pyrazol-1-yl
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.63
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido