Learn More
5-Clorometil-1H-tetrazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488198 1 g 1 g
15408208 250 mg 250 miligramos
15498198 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488198 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61643.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55408-11-2 | C2H3ClN4 | 118.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55408-11-2
Fórmula molecular C2H3ClN4
Peso molecular (g/mol) 118.52
Número MDL MFCD00512845
Clave InChI AGWSISOYPHROLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloromethyl-1h-tetrazole, 5-chloromethyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-chloromethyl-2h-tetrazole, 1h-tetrazole, 5-chloromethyl, 5-chloromethyl-1 2 h-tetrazole, 5-chloromethyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, chloromethyltetrazole, pubchem9133, 5-chloromethyltetrazole
PubChem CID 12205080
Nombre IUPAC 5-(clorometil)-2H-tetrazol
SMILES ClCC1=NNN=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloromethyl-1H-tetrazole
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.53
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido