Learn More
5-(Clorometil)-1-metil-3-tien-2-il-1H-pirazol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10032114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10032114 250 mg 250 miligramos
10113184 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10032114 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC47224CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 876316-96-0
Fórmula molecular C9H9ClN2S
Peso molecular (g/mol) 212.695
Número MDL MFCD08435886
Clave InChI GQMRXNSYTBKJTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloromethyl-1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1-methyl-3-thiophen-2-yl pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloromethyl-1-methyl-3-2-thienyl, 2-5-chloromethyl-1-methylpyrazol-3-yl thiophene, 5-chloromethyl-1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole
PubChem CID 18525812
Nombre IUPAC 5-(clorometil)-1-metil-3-tiofen-2-ilpirazol
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CS2)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Chloromethyl)-1-methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.7
Porcentaje de pureza 97%