Learn More
5-(Clorometil)-1,3-dimetil-1h-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10331093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10331093 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10229712 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10182924 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10331093 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC12524DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
CAS 852227-86-2
Fórmula molecular C6H9ClN2
Peso molecular (g/mol) 144.60
Número MDL MFCD07368502
Clave InChI SGEZKPNUNBVVLB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4961270
SMILES CN1N=C(C)C=C1CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Chloromethyl)-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-chloromethyl-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dimethyl, 5-chloromethyl-1, pubchem23625, 3-dimethyl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dime..., 5-chloromethyl-1,4-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloromethyl-1,3-dimethyl
Nombre IUPAC 5-(clorometil)-1,3-dimetilpirazol
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.6
Porcentaje de pureza 97%