Learn More
5-(Clorometil)-1,3-dimetil-1h-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10229712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10229712 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10331093 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10182924 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10229712 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC12524CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
CAS 852227-86-2
Fórmula molecular C6H9ClN2
Peso molecular (g/mol) 144.60
Número MDL MFCD07368502
Clave InChI SGEZKPNUNBVVLB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4961270
SMILES CN1N=C(C)C=C1CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Chloromethyl)-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-chloromethyl-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dimethyl, 5-chloromethyl-1, pubchem23625, 3-dimethyl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dime..., 5-chloromethyl-1,4-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloromethyl-1,3-dimethyl
Nombre IUPAC 5-(clorometil)-1,3-dimetil-1H-pirazol
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.6
Porcentaje de pureza 97%