Learn More
5-cloroisoquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloroisoquinoline |
| CAS | 5430-45-5 |
| Fórmula molecular | C9 H6 Cl N |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6ClN/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H |
| SMILES | Clc1cccc2cnccc12 |
| Nombre IUPAC | 5-cloroisoquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 163.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0189 |