Learn More
5-Cloroisatina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494474 25 g 25 g
11484474 5 g 5 g
11404484 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494474 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13125.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17630-76-1 | C8H4ClNO2 | 181.58 g/mol
5-Chloroisatin is a reagent used in the synthesis of Schiff bases through the reaction with 2-methyl-4-nitroaniline or 4-amino-4,5-dihydro-1H-1,2,3-triazole-5-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-cloroisatina es un reactivo utilizado en la síntesis de las bases de Schiff mediante la reacción con 2-metil-4-nitroanilina o 4-amino-4,5-dihidro-1H-1,2,3-triazol-5-ona.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17630-76-1
Fórmula molecular C8H4ClNO2
Peso molecular (g/mol) 181.58
Número MDL MFCD00014567
Clave InChI XHDJYQWGFIBCEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloroisatin, 5-chloroindoline-2,3-dione, 5-chlorisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-chloro, 5-chloro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-chloro isatin, 5-chlor-2,3-dioxoindolin, 5-chlor-1h-indol-2,3-dion, 2hq, pubchem13607
PubChem CID 87203
SMILES ClC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloroisatin
Punto de fusión ∼247°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 383759
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Nombre IUPAC 5-cloro-1H-indol-2,3-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.58
Porcentaje de pureza 98%