Learn More
5-Cloroindole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10231323 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10231323 5 g Frasco de vidrio 5 g
10030910 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10231323 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 109310050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 17422-32-1 | C8H6ClN | 151.6 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17422-32-1
Fórmula molecular C8H6ClN
Peso molecular (g/mol) 151.6
Número MDL MFCD00005672
Clave InChI MYTGFBZJLDLWQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloroindole, 1h-indole, 5-chloro, 5-chloro indole, 1h-indole, 5-chloro-9ci, 5-chloroindol, 5-chloro-indole, 3fue, zlchem 215, 5-chlor-1h-indole, indole, 5-chloro
PubChem CID 87110
Nombre IUPAC 5-cloro-1H-indol
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloroindole
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 69°C to 72°C
Color Gris verdoso a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.6
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Chloroindole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.