Learn More
Ácido 5-cloroindol-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30368621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368621 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30368621 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37771025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloroindole-2-carboxylic Acid
CAS 10517-21-2
Fórmula molecular C9H6ClNO2
Cantidad 25 g
Sinónimo 5-Chloro-1H-indole-2-carboxylic Acid, 2-Carboxy-5-chloroindole, NSC 75651
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6ClNO2/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11-7)9(12)13/h1-4,11H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1cc2cc(Cl)ccc2[nH]1
Nombre IUPAC Ácido 5-cloro-1H-indol-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 195.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0087