Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloroindole-2-carboxylic acid |
| Nombre de nota | 98% |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 283°C to 287°C |
| Color | Beige to Pink or Brown |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Glass bottle |
| Cantidad | 1 g |
| Show More |