Learn More
Hidrato de ácido 5-cloroimidazo[1,2-a]piridina-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15488975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15488975 250 mg 250 miligramos
15478975 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488975 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35034.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1000017-93-5
Fórmula molecular C8H5ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 196.59
Número MDL MFCD09836168
Clave InChI TVUHAHMCORHJBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 5-chloro-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 5-chloroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid hydrate, 2-carboxy-5-chloroimidazo 1,2-a pyridine, 5-chloroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid,5-chloro, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 5-chloro, 5-chloro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 26369183
Nombre IUPAC 5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN2C(C=CC=C2Cl)=N1
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Punto de fusión 140°C to 142°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.59 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 95%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.