Learn More
5-Clorofuro[3,2-b]piridina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15455887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15455887 250 mg 250 miligramos
15445887 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33099.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Como potente agente antialérgico.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 182691-76-5
Fórmula molecular C7H4ClNO
Peso molecular (g/mol) 153.57
Número MDL MFCD15143869
Clave InChI LBJDELVHPFXIRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chlorofuro 3,2-b pyridine, furo 3,2-b pyridine, 5-chloro
PubChem CID 10606968
Nombre IUPAC 5-chlorofuro[3,2-b]pyridine
SMILES ClC1=CC=C2OC=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chlorofuro[3,2-b]pyridine
Punto de fusión 50°C to 53°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.57
Porcentaje de pureza 96%