Learn More
Ácido 5-clorofurano-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chlorofuran-2-carboxylic Acid |
| CAS | 618-30-4 |
| Fórmula molecular | C5H3ClO3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 5-Chloro-2-furancarboxylic Acid, 5-Chloro-2-furoic Acid, NSC 35572 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3ClO3/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)c1oc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-clorofurano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 146.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.9771 |