Learn More
5-Clorodesciano Citalopram Hidrobromuro, TRC
Código de producto. 30365583
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30365583 25 mg
30365275 250 mg
30350067 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365583 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36603525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1332724-08-9
Fórmula molecular C19 H21 Cl F N O . Br H
Peso molecular (g/mol) 414.74
Sinónimo 1-Isobenzofuranpropanamine, 5-chloro-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-N,N-dimethyl-, hydrobromide (1:1), 1-(4'-fluorophenyl)-1-(3-dimethylaminopropyl)-5-chlorophthalane hydrobromide, 3-[(1RS)-5-Chloro-1(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrobromide
Nombre IUPAC 3-[5-cloro-1-(4-fluorofenil)-3H-2-benzofurano-1-il]-N,N-dimetilpropán-1-amina; Hidrobromuro
SMILES Br.CN(C)CCCC1(OCc2cc(Cl)ccc12)c3ccc(F)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(1RS)-5-Chloro-1(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrobromide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21ClFNO.BrH/c1-22(2)11-3-10-19(15-4-7-17(21)8-5-15)18-9-6-16(20)12-14(18)13-23-19;/h4-9,12H,3,10-11,13H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.0557