Learn More
5-clorocitidina, TRC
Código de producto. 30352724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30352724 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30352724 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC365155250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chlorocytidine
CAS 25130-29-4
Fórmula molecular C9 H12 Cl N3 O5
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12ClN3O5/c10-3-1-13(9(17)12-7(3)11)8-6(16)5(15)4(2-14)18-8/h1,4-6,8,14-16H,2H2,(H2,11,12,17)/t4-,5-,6-,8-/m1/s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1Cl)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
Nombre IUPAC 4-amino-5-cloro-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 277.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.0465