Learn More
5-Clorobenzoxazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15423607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15423607 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15423607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27083.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chlorobenzoxazole
CAS 17200-29-2
Punto de fusión 39°C to 41°C
Fórmula molecular C7H4ClNO
Número MDL MFCD00216939
Cantidad 5 g
Sinónimo 5-chlorobenzoxazole, benzoxazole, 5-chloro, 5-chlorobenzo d oxazole, pubchem8712, acmc-209zyg, maybridge1_004177, ksc182q4t
Clave InChI VWMQXAYLHOSRKA-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=C2OC=NC2=C1
Nombre IUPAC 5-cloro-1,3-benzoxazol
Peso molecular (g/mol) 153.57
PubChem CID 28398
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.57
Porcentaje de pureza 95%