Learn More
5-clorobenzotriazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-1H-benzotriazole |
| CAS | 94-97-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C6 H4 Cl N3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1H-Benzotriazole, 5-chloro- (8CI,9CI), Benzotriazole, 5-chloro- (6CI,7CI), 6-Chloro-1H-benzotriazole, 5-Chloro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole, 5-Chloro-1H-benzotriazole, 5-Chlorobenzotriazole, 6-Chlorobenzotriazole, NSC 16507, NSC 58361, 1H-Benzotriazole, 6-chloro- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4ClN3/c7-4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H,(H,8,9,10) |
| SMILES | Clc1ccc2nn[nH]c2c1 |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-1H-benzotriazol |
| Peso molecular (g/mol) | 153.56906 |
| Mostrar más |