Learn More
5-Clorobenzo[d]tiol, TRC
Código de producto. 30367440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367440 5 g 5 g
30358637 1 g 1 g
30363378 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367440 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4290985G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2786-51-8
Fórmula molecular C7H4NSCl
Peso molecular (g/mol) 169.63
Sinónimo 5-Chlorobenzothiazole
Nombre IUPAC 5-cloro-1,3-benzotiazol
SMILES Clc1ccc2scnc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chlorobenzo[d]thiazole
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4ClNS/c8-5-1-2-7-6(3-5)9-4-10-7/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.9753