Learn More
5-clorobenzo[d]isoxazol-3-ol, Thermo Scientific™
Código de producto. 10784292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10784292 1 g 1 g
10361810 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10784292 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF01279DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 24603-63-2
Fórmula molecular C7H4ClNO2
Peso molecular (g/mol) 169.564
Clave InChI WIZWHBRFTCYPDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chlorobenzo d isoxazol-3-ol, 5-chloro-3-hydroxybenzisoxazole, 5-chloro-1,2-benzoxazol-3-ol, 5-chloro-1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 5-chloro, 5-chloro-2h-1,2-benzoxazol-3-one, pubchem24257, 5-chloro-benzo d isoxazol-3-ol, 5-chloro-benzo d isoxazol-3-one, 5-chlorobenzo d isoxazol-3 2h-one
PubChem CID 3714169
Nombre IUPAC 5-cloro-1,2-benzoxazol-3-ona
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=O)NO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-ol
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.57
Porcentaje de pureza 97%