Learn More
Ácido 5-clorobenzo[b]tiofeno-3-acético, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid |
| Punto de fusión | 152°C to 155°C |
| Cantidad | 250 mg |
| Beilstein | 1244795 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.68 |
| Porcentaje de pureza | 97% |