Learn More
Ácido 5-clorobenzo[b]furano-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419360 1 g 1 g
11429360 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419360 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50239.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10242-10-1 | C9H4ClO3 | 195.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10242-10-1
Fórmula molecular C9H4ClO3
Peso molecular (g/mol) 195.58
Número MDL MFCD00060512
Clave InChI JETRXAHRPACNMA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 5-chlorobenzofuran-2-carboxylic acid, 5-chlorobenzo b furan-2-carboxylic acid, 5-chloro-benzofuran-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 5-chloro, 2-benzofurancarboxylicacid, 5-chloro, 2-carboxy-5-chlorobenzo b furan, 5-chloro-2-benzofurancarboxylic acid, 5-chlorocoumarilic acid, acmc-20am44, 5-chlo-robenzofuran-2-carboxylic acid
PubChem CID 937838
Nombre IUPAC ácido 5-cloro-1-benzofurano-2-carboxílico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC2=CC(Cl)=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chlorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.59
Porcentaje de pureza 97%