Learn More
5-Clorobenzo-2,1,3-tiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493827 1 g 1 g
11403837 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18286.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2207-32-1 | C6H3ClN2S | 170.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2207-32-1
Fórmula molecular C6H3ClN2S
Peso molecular (g/mol) 170.61
Número MDL MFCD00174269
Clave InChI VRNJWKISMWDTAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chlorobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 5-chlorobenzo-2,1,3-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 5-chloro, 5-chlorobenzo c 1,2,5-thiadiazole, acmc-1cipd, maybridge1_004942, 5-chloranyl-2,1,3-benzothiadiazole, 3-chloro-8-thia-7,9-diazabicyclo 4.3.0 nona-2,4,6,9-tetraene
PubChem CID 284123
Nombre IUPAC 5-cloro-2,1,3-benzotiadiazol
SMILES ClC1=CC2=NSN=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chlorobenzo-2,1,3-thiadiazole
Punto de fusión 55°C to 57°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.62
Porcentaje de pureza 98%