Learn More
Ácido 5-cloroantranílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloroanthranilic Acid |
| CAS | 635-21-2 |
| Fórmula molecular | C7H6ClNO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Amino-5-chlorobenzoic Acid, 2-Carboxy-4-chloroaniline, 5-Chloro-2-aminobenzoic Acid, NSC 404157 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-amino5clorobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 171.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.0087 |