Learn More
5-Cloroacetilsalicilamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloroacetylsalicylamide |
| CAS | 33254-88-5 |
| Fórmula molecular | C9H8ClNO3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-(2-Chloroacetyl)-2-hydroxybenzamide, 5-(Chloroacetyl)-salicylamide, 5-(Chloroacetyl)-2-hydroxy-benzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8ClNO3/c10-4-8(13)5-1-2-7(12)6(3-5)9(11)14/h1-3,12H,4H2,(H2,11,14) |
| SMILES | NC(=O)c1cc(ccc1O)C(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | 5-(2-cloroacetil)-2-hidroxibenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 213.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.0193 |