Learn More
5-Cloroacetil-6-cloro-1,3-dihidroindol-2H-indone-2-una, TRC
Código de producto. 30358976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358976 1 g 1 g
30352329 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30358976 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3633701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118307-04-3
Fórmula molecular C10 H7 Cl2 N O2
Peso molecular (g/mol) 244.07
Sinónimo 6-Chloro-5-(2-chloroacetyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 2H-Indol-2-one, 6-chloro-5-(chloroacetyl)-1,3-dihydro- (9CI), 5-(2-Chloroacetyl)-6-chloro-2-oxindole, 5-(2-Chloroacetyl)-6-chlorooxindole, 6-Chloro-5-(2-chloroacetyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 6-Chloro-5-(2-chloroacetyl)indolin-2-one, 6-Chloro-5-(chloroacetyl)oxindole, 6-Chloro-5-chloroacetyl-2-oxoindoline
Nombre IUPAC 6-cloro-5-(2-cloroacetil)-1,3-dihidroindol-2-una
SMILES ClCC(=O)c1cc2CC(=O)Nc2cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloroacetyl-6-chloro-1,3-dihydroindol-2H-indone-2-one
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7Cl2NO2/c11-4-9(14)6-1-5-2-10(15)13-8(5)3-7(6)12/h1,3H,2,4H2,(H,13,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.9854