Learn More
5-Cloroacenafthenona, TRC
Código de producto. 30365482
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365482 500 mg -
30354354 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30365482 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC367065500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37568-51-7
Fórmula molecular C12H7ClO
Peso molecular (g/mol) 202.64
Sinónimo 5-Chloro-1(2H)-acenaphthylenone
Nombre IUPAC 5-cloro-2H-acenaftileno-1-una
SMILES Clc1ccc2CC(=O)c3cccc1c23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloroacenaphthenone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H7ClO/c13-10-5-4-7-6-11(14)9-3-1-2-8(10)12(7)9/h1-5H,6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0185