Learn More
Ácido 5-cloro-o-anísico, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10360474 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10360474 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10360474 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 393460050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3438-16-2
Número MDL MFCD00017546
Clave InChI HULDRQRKKXRXBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-o-anisic acid, 5-chloro-2-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 5-chloro-2-methoxy, 5-chloro-2-methoxybenzoicacid, 2-methoxy-5-chlorobenzoic acid, 5-chloro-2-anisic acid, pubchem2680, 2-carboxy-4-chloroanisole, 5-chloro-2-methoxy-benzoate, 5-chloro-methoxybenzoic acid
PubChem CID 76970
Nombre IUPAC ácido 5-cloro-2-metoxibenzoico
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-o-anisic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 98.0°C to 100.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H7ClO3
Fórmula lineal CH3OC6H3(Cl)CO2H
Cantidad 5 g
Peso molecular (g/mol) 186.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.59
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Chloro-2-anisic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.