Learn More
5-Cloro-N2-(2-isopropoxi-5-metil-4-(piperidina-4-il)fenil)-N4-(2-(isopropilsulfonil)fenil)pirimidina-2,4-diamina, TRC
Código de producto. 30134262
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134262 5 mg 5 miligramos
30133868 25 mg 25 miligramos
30004353 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134262 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3673655MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1032900-25-6
Fórmula molecular C28 H36 Cl N5 O3 S
Peso molecular (g/mol) 558.14
Sinónimo 2,4-Pyrimidinediamine, 5-chloro-N4-[2-[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl]-N2-[5-methyl-2-(1-methylethoxy)-4-(4-piperidinyl)phenyl]-, 5-Chloro-N4-[2-[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl]-N2-[5-methyl-2-(1-methylethoxy)-4-(4-piperidinyl)phenyl]-2,4-pyrimidinediamine, Ceritinib, LDK 378, Zykadia
Nombre IUPAC 5-cloro-2-N-(5-metil-4-piperidina-4-il-2-propano-2-iloxifenil)-4-N-(2-propano-2-ilsulfonilfenil)pirimidina-2,4-diamina
SMILES CC(C)Oc1cc(C2CCNCC2)c(C)cc1Nc3ncc(Cl)c(Nc4ccccc4S(=O)(=O)C(C)C)n3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ceritinib
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H36ClN5O3S/c1-17(2)37-25-15-21(20-10-12-30-13-11-20)19(5)14-24(25)33-28-31-16-22(29)27(34-28)32-23-8-6-7-9-26(23)38(35,36)18(3)4/h6-9,14-18,20,30H,10-13H2,1-5H3,(H2,31,32,33,34)
Formula Weight (peso de la fórmula) 557.2227
Porcentaje de pureza >95%