Learn More
5-Cloro-N2-(2-isopropoxi-5-metil-4-(piperidina-4-il)fenil)-N4-(2-(isopropilsulfonil)fenil)pirimidina-2,4-diamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ceritinib |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H36ClN5O3S/c1-17(2)37-25-15-21(20-10-12-30-13-11-20)19(5)14-24(25)33-28-31-16-22(29)27(34-28)32-23-8-6-7-9-26(23)38(35,36)18(3)4/h6-9,14-18,20,30H,10-13H2,1-5H3,(H2,31,32,33,34) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 557.2227 |
| Porcentaje de pureza | >95% |