Learn More
5-cloro-N1-fenilbenceno-1,2-diamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-N1-phenylbenzene-1,2-diamine |
| CAS | 68406-47-3 |
| Fórmula molecular | C12H11ClN2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-5-Chloro-N-phenylaniline, 2-Amino-5-chlorodiphenylamine, 4-Chloro-N'-phenylbenzene-1,2-diamine, 4-Chloro-N2-phenyl-o-phenylenediamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11ClN2/c13-9-6-7-11(14)12(8-9)15-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,15H,14H2 |
| SMILES | NC1=CC=C(Cl)C=C1NC2=CC=CC=C2 |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-N1-fenilbenceno-1,2-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 218.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.06 |