Learn More
5-cloro-N-ciclohexilpentanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-N-cyclohexylpentanamide |
| CAS | 15865-18-6 |
| Fórmula molecular | C11 H20 Cl N O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Pentanamide, 5-chloro-N-cyclohexyl-, Valeramide, 5-chloro-N-cyclohexyl- (8CI), 5-Chloro-N-cyclohexylpentanamide, 5-Chloro-N-cyclohexylvaleramide, N-Cyclohexyl-5-chloropentanamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H20ClNO/c12-9-5-4-8-11(14)13-10-6-2-1-3-7-10/h10H,1-9H2,(H,13,14) |
| SMILES | ClCCCCC(=O)NC1CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-N-ciclohexil-pentanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 217.736 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.1233 |