Learn More
5-cloro-N-ciclohexilpentanamida-d11, TRC
Código de producto. 30352276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30352276 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30352276 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3649575MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-N-cyclohexylpentanamide-d11
CAS 1073608-18-0
Fórmula molecular C11H9D11ClNO
Cantidad 5 mg
Sinónimo 5-Chloro-N-cyclohexyl-valeramide-d11, 5-Chloro-N-cyclohexylvaleramide-d11, N-Cyclohexyl-5-chloropentanamide-d11
Fórmula InChI InChI=1S/C11H20ClNO/c12-9-5-4-8-11(14)13-10-6-2-1-3-7-10/h10H,1-9H2,(H,13,14)/i1D2,2D2,3D2,6D2,7D2,10D
SMILES [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(NC(=O)CCCCCl)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Nombre IUPAC 5-cloro-N-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecauteriociclohexil)pentanamida
Peso molecular (g/mol) 228.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.1924