Learn More
5-cloro-N-ciclohexilpentanamida-d11, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-N-cyclohexylpentanamide-d11 |
| CAS | 1073608-18-0 |
| Fórmula molecular | C11H9D11ClNO |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-Chloro-N-cyclohexyl-valeramide-d11, 5-Chloro-N-cyclohexylvaleramide-d11, N-Cyclohexyl-5-chloropentanamide-d11 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H20ClNO/c12-9-5-4-8-11(14)13-10-6-2-1-3-7-10/h10H,1-9H2,(H,13,14)/i1D2,2D2,3D2,6D2,7D2,10D |
| SMILES | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(NC(=O)CCCCCl)C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-N-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecauteriociclohexil)pentanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 228.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.1924 |