Learn More
5-cloro-N-((2S)-3-cloro-2-hidroxipropil)tiofeno-2-carboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-N-((2S)-3-chloro-2-hydroxypropyl)thiophene-2-carboxamide |
| CAS | 1384257-81-1 |
| Fórmula molecular | C8H9Cl2NO2S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5-Chloro-N-[(2S)-3-chloro-2-hydroxypropyl]-2-thiophenecarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9Cl2NO2S/c9-3-5(12)4-11-8(13)6-1-2-7(10)14-6/h1-2,5,12H,3-4H2,(H,11,13)/t5-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@H](CCl)CNC(=O)c1ccc(Cl)s1 |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-N-[(2S)-3-cloro-2-hidroxipropil]tiofeno-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 254.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.9731 |